Key Documents
Z331619
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 50 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
polypropylene
wide-neck
ジョイント
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
with cap
包装
case of 6
メーカー/製品名
BRAND 93170
外径 × H
52 mm × 90 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
その他情報
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG