物質
colorless polypropylene cap
flat bottom
narrow-mouth
polymethylpentene
ジョイント
Joints neck (38)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
with cap
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Nalgene 4109-0250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)