Merck
Z324744
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS stopper24/29
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
H
285 mm
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN EN ISO 4788に準拠している混合用メスシリンダーです。クラスA、適合性が認証されています。DURAN製®、受用(TC、In)の目盛です。PP栓と六角形の底部があります(500および1000 mLサイズは例外で、PE栓と八角形の底部になります)。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。
全BLAUBRANDメスシリンダーにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR32438 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.