物質
hexagonal glass cylinder (base)
ジョイント
joint: ST/NS24/29
特徴
class B
graduated WHITE GRADUATION
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
DURAN® 216182408
cylinder capacity
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Measuring liquid amounts, Diluting solutions, Mixing several components, Volumetric measurement, To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250 °C in drying cabinets or sterilisers., Boro 3.3
特徴および利点
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature; Large hexagonal base equipped with three knobs which increase its stability and prevent the cylinder from rolling; A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors; Fired-on, Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; The volume content tolerances conform to accuracy Class B
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)