抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PYP-76, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with wt YAP and a constitutively active mutant of c-Abl (Δ1-81)
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr357)
遺伝子情報
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
Y0771-200UL:
Y0771-VAR:
Y0771-BULK:
Y0771-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)