安全性情報
X3128
Sigma-Aldrich
キサンチン アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
Matrix
4% cross-linked agarose
品質水準
キャパシティ
≥1.5 mg/mL binding capacity (uricase)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
キサンチン-アガロースは、タンパク質クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー、および特殊樹脂に使用されます。キサンチン-アガロースは、コナミドリムシ由来尿酸オキシダーゼの精製および分子特性決定に使用されています。キサンチン-アガロースは、トルラ酵母由来ウリカーゼのスルフヒドリル基の物理化学的特性および状態の決定にも使用されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.9 °F - closed cup
引火点(℃)
39.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X3128-1ML:4548173983370
X3128-BULK:
X3128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
尿酸 ≥99%, crystalline
Sigma-Aldrich
U2625
尿酸
Uricase from leaves: its purification and characterization from three different higher plants.
Montalbini, P., et al.
Planta, 202(3), 277-283 (1997)
Marialaura Marchetti et al.
Scientific reports, 6, 38302-38302 (2016-12-07)
Urate oxidase (Uox) catalyses the first reaction of oxidative uricolysis, a three-step enzymatic pathway that allows some animals to eliminate purine nitrogen through a water-soluble compound. Inactivation of the pathway in hominoids leads to elevated levels of sparingly soluble urate
Isolation and characterization of uricase from bean leaves and its comparison with uredospore enzymes.
Montalbini, P., et al.
Plant Science, 147(2), 139-147 (1999)
Miguel Aguilar et al.
Current microbiology, 44(4), 257-261 (2002-03-23)
Uricase (urate: oxygen oxidoreductase; EC 1.7.3.3) from the rust Puccinia recondita was purified to electrophoretic homogeneity. Preparations with a specific activity of 8.4 U/mg were used for characterization of the enzyme, which showed a strong similarity to other plant and
J M Alamillo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1076(2), 203-208 (1991-01-29)
Urate oxidase (urate: oxygen oxidoreductase, EC 1.7.3.3) from the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii has been purified to electrophoretic and immunological homogeneity by a procedure which includes as main steps ammonium sulfate fractionation, gel filtration, ion exchange and xanthine-agarose affinity