Merck
WHA77002810
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
clear polystyrene, membrane, non-sterile, DNA, 25 ea
別名:
Z648329, ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.22
製品名
Whatman® 96ウェル PCR Clean-up UNIFILTER®フィルタープレート, UNIFILTER, 96 well, 800 μl, DNA binding, clear polystyrene, filter bottom with long drip director, 25/pk
物質
clear polystyrene
conical bottom clear wells
filter
詳細
96 well PCR clean-up filter plate
無菌性
non-sterile
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 7700-2810
Whatman Article No. 28420812 (US reference)
テクニック
PCR: suitable
最大容量
800 μL
サイズ
96 wells
有効容積
800 μL
適合性
suitable for (PCR clean-up; purified DNA is ready for sequencing, hybridization assays, and microarrays)
結合型
non-treated surface
特徴および利点
  • No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
  • Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
  • Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
  • Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)