おすすめの製品
使用法
sufficient for 4 96-well plate purifications
品質
4 x 96 well plate
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
時間を節約できる便利な96ウェルプレートフォーマットで、PCR産物のハイスループット・クリーンアップが可能です。
アプリケーション
The purified PCR product is ready for a variety of downstream applications including sequencing, restriction digest, ligation and microarray analysis.
特徴および利点
- PCR産物を並行してクリーンアップするため時間を節約できます
- プライマーとプライマーダイマーを完全に除去します
- 最適な回収率が得られます
- 真空下での処理にも遠心分離による処理にも適しています
- 革新的なウォッシュプレートで、交差汚染のリスクが最小化されます
原理
Once the PCR reaction is complete, the reaction volume is adjusted and the Binding Solution is added. The samples are transferred to the Binding Plate where the PCR reaction is captured on the silica membrane. The bound PCR product is washed several times to remove primers, primer-dimers, salts, nucleotides and polymerases. Finally the purified PCR product is eluted and ready for immediate use in downstream applications.
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック