WH0051776M2
Monoclonal Anti-ZAK antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AZK, Anti-MLK7, Anti-MLT, Anti-MLTK, Anti-MRK, Anti-mlklak, Anti-sterile alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZAK(51776)
詳細
免疫原
Sequence
MSSLGASFVQIKFDDLQFFENCGGGSFGSVYRAKWISQDKEVAVKKLLKIEKEAEILSVLSHRNIIQFYGVILEPPNYGIVTEYASLGSLYDYINSNRSEEMDMDHIMTWATDVAKGMHYLHMEAPVKVIHRDLKSRNVVIAADGVLKICDFGASRFHNHTTHMSLVGTFPWMAPEVIQSLPVSETCDTYSYGVVLWEMLTREVPFKGLEGLQVAWLVVEKNERLTIPSSCPRSFAELLHQCWEADAKKRPSFKQIISILESMSNDTSLPDKCNSFLHNKAEWRCEIEATLERLKKLERDLSFKEQELKERERRLKMWEQKLTEQSNTPLLLPLAARMSEESYFESKTEESNSAEMSCQITATSNGEGHGMNPSLQAMMLMGFGDIFSMNKAGAVMHSGMQINMQAKQNSSKTTSKRRGKKVNMALGFSDFDLSEGDDDDDDDGEEEDNDMDNSE
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0051776M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)