WH0005728M1
Monoclonal Anti-PTEN antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BZS, Anti-MGC11227, Anti-MHAM, Anti-MMAC1, Anti-PTEN1, Anti-TEP1, Anti-phosphatase and tensin homolog (mutated in multiple advanced cancers 1)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
詳細
免疫原
Sequence
KVKIYSSNSGPTRREDKFMYFEFPQPLPVCGDIKVEFFHKQNKMLKKDKMFHFWVNTFFIPGPEETSEKVENGSLCDQEIDSICSIERADNDKEYLVLTL
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005728M1-100UG:
試験成績書(COA)