安全性情報
04-035
Sigma-Aldrich
抗PTEN抗体、クローン6H2.1
clone 6H2.1, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-PTEN antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H2.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
タンパク質および脂質ホスファターゼであるPTEN(第10番染色体で欠損したホスファアーゼおよびテンシンホモログ)は、腫瘍形成に関与していることが示唆されています。PTENは腫瘍抑制因子であり、欠損すると PI3K経路を介した構成的なシグナル伝達が可能になって、がんが引き起こされてしまいます。正常細胞では、FOXO1AおよびPTENが連携して機能し、細胞の増殖を抑制します。PTENは、受容体活性化後にPI(4,5)P2のPI3Kリン酸化産物を代謝し、PI(3,4,5)P3を生成します。PTENが欠損した細胞では、PI(3,4,5)P3のレベルが上昇しており、これが発がんを促進する強力なセカンドメッセンジャーとして機能します。PTEN機能の回復は、がん治療への新しいアプローチとなると考えられています。PTENの過剰発現は細胞遊走を阻害し、アンチセンスPTEN mRNAの発現は細胞遊走を促進します。
特異性
PTENを認識します
免疫原
PTENのC末端100アミノ酸
エピトープ:C末端領域
アプリケーション
抗PTEN抗体、クローン6H2.1は、PTENの量を検出します。WB、IP、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
PI3K、Akt、mTORシグナル伝達
品質
HeLa細胞ライセートで常に評価されています。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
先発品:07-016
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン、0.15 M NaCl、pH 7.4、0.05%アジ化ナトリウムを含む保存バッファー中の精製マウスIgG。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-035:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BRCAness profile of sporadic ovarian cancer predicts disease recurrence.
Wysham, WZ; Mhawech-Fauceglia, P; Li, H; Hays, L; Syriac, S; Skrepnik, T; Wright et al.
Testing null
Caroline E Nunes-Xavier et al.
The Prostate, 81(12), 838-848 (2021-06-15)
Novel immune checkpoint-based immunotherapies may benefit specific groups of prostate cancer patients who are resistant to other treatments. We analyzed by immunohistochemistry the expression of B7-H3, PD-L1/B7-H1, and androgen receptor (AR) in tissue samples from 120 prostate adenocarcinoma patients treated
Peptide inhibitors disrupt the serotonin 5-HT2C receptor interaction with phosphatase and tensin homolog to allosterically modulate cellular signaling and behavior.
Anastasio, NC; Gilbertson, SR; Bubar, MJ; Agarkov, A; Stutz, SJ; Jeng, Y; Bremer et al.
The Journal of Neuroscience null
Whole chromosome instability caused by Bub1 insufficiency drives tumorigenesis through tumor suppressor gene loss of heterozygosity.
Baker, DJ; Jin, F; Jeganathan, KB; van Deursen, JM
Cancer Cell null
Janire Mingo et al.
European journal of human genetics : EJHG, 26(8), 1180-1187 (2018-05-01)
The PTEN gene encodes a master regulator protein that exerts essential functions both in the cytoplasm and in the nucleus. PTEN is mutated in the germline of both patients with heterogeneous tumor syndromic diseases, categorized as PTEN hamartoma tumor syndrome