Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
WH0005013M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTX1 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FLJ38361, Anti-MGC15736, Anti-orthodenticle homolog 1 (Drosophila)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OTX1(5013)
詳細
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. A similar protein in mice is required for proper brain and sensory organ development and can cause epilepsy. (provided by RefSeq)
免疫原
OTX1 (NP_055377, 10 a.a. ~ 116 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YGMNGLGLAGPAMDLLHPSVGYPATPRKQRRERTTFTRSQLDVLEALFAKTRYPDIFMREEVALKINLPESRVQVWFKNRRAKCRQQQQSGSGTKSRPAKKKSSPVR
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005013M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)