WH0002064M6
Monoclonal Anti-ERBB2 antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HER2, Anti-HER2/neu, Anti-NEU, Anti-NGL, Anti-TKR1, Anti-cerb B2, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
詳細
免疫原
Sequence
STQVCTGTDMKLRLPASPETHLDMLRHLYQGCQVVQGNLELTYLPTNASLSFLQDIQEVQGYVLIAHNQVRQVPLQRLRIVRGTQLFEDNYALAVLDNGD
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0002064M6-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)