PLA0123
Rabbit anti-ErbB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
CD antigen CD340, CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2/neu protein, herstatin, human epidermal growth factor receptor 2, metastatic lymph node gene 19 protein, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, p185erbB2, proto-oncogene Neu, proto-oncogene c-ErbB-2, tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_004439.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... ErbB2(2064)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Jan Code
PLA0123-100UL-KC:
PLA0123-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)