PLA0309
Mouse anti-Rictor Monoclonal Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc., clone IG3P2C9
別名:
AVO3, AVO3 homolog, KIAA1999, MGC39830, PIA, RPTOR independent companion of MTOR, TORC2-specific protein AVO3, complex 2, hAVO3, pianissimo, rapamycin-insensitive companion of mTOR
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
クローン
IG3P2C9, monoclonal
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:500-1:2,000
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 3 μg/mg
western blot: 1:1,000
アイソタイプ
IgG1κ
アクセッション番号
Q6R327
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RICTOR(253260)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0309-100UG-KC:
PLA0309-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)