フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
血液塗抹標本をACCUSTAIN® ライト・ギムザ染色で染色した場合、白血球の核と細胞質は特徴的な青色やピンク色を呈します。本製品では、精製されたエオシン色素とチアジン色素を組み合わせることによって、染色のばらつきをなくし、再現性のある色素形成反応が得られるようにしています。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
WG16-BULK:
WG16-VAR:
WG16-500ML:4548173298726
A novel application of furazolidone: anti-leukemic activity in acute myeloid leukemia
Jiang X, et al.
PLoS ONE, 8(8), e72335-e72335 (2013)
Inhibition of CRL-NEDD8 pathway as a new approach to enhance ATRA-induced differentiation of acute promyelocytic leukemia cells
Liu S, et al.
International Journal of Medical Sciences, 15(7), 674-674 (2018)
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu F, et al.
Blood (2010)
Shuyuan Liu et al.
International journal of medical sciences, 15(7), 674-681 (2018-06-19)
The cullin-RING ligase (CRL)-NEDD8 pathway maintains essential cellular processes, including cell cycle progression, apoptosis, autophagy, DNA repair, antigen processing and signal transduction. Growing evidence demonstrates that the alteration of the CRL-NEDD8 pathway in some cancers constitutes an attractive target for
Zhenfan Yang et al.
Science translational medicine, 8(368), 368ra172-368ra172 (2016-12-09)
Non-small-cell lung cancer patients with activating mutations in epidermal growth factor receptor (EGFR) respond to EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) treatment. Nevertheless, patients often develop central nervous system (CNS) metastases during treatment, even when their extracranial tumors are still under