由来生物
plant (Withania somnifera)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
mp
252-253 °C
官能基
epoxy
ketone
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
438.8 °F
引火点(℃)
226 °C
適用法令
Jan Code
W4394-5MG-PW:
W4394-5MG:
W4394-VAR:
W4394-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Withanoside IV; Withanoside V; Withaferin A; 12-Deoxywithastramonolide; Withanolide A; Withanolide B