包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
SynVivo 105007
保管温度
room temp
詳細
SynTumor cancer model chip- Microvascular design Barrier type: Pillars, Distance between pillars: 3 μm, Pillar Diameter: 20 μm, Barrier height: 2 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Device depth: 100 μm. SynTumor is a 3D tissue model for real-time visualization and quantitative assessment of cell-cell and cell-drug interactions in a physiologically and morphologically realistic tumor microenvironment.
関連事項
LInk to Publications
application text
application text
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)