Merck
VIV108011
SynVivo SynBBB 3D blood brain barrier model chip, IMN2 linear configuration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.35
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
SynVivo 108011
保管温度
room temp
詳細
Linear co-culture chip-IMN2-Linear Channel Barrier type: Slits, Slit width: 3 μm, Distance between slits: 50 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Central Channel width: 500 μm, Device depth: 100 μm. This device enables a novel microfluidics based tubular Airway and Air Liquid Interface model mimicking the lung architecture.
関連事項
LInk to Publications
application text
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
VIV108011-1EA4061841685074