包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
SynVivo 105001
保管温度
room temp
詳細
SynRAm inflammation model co-culture chip- Microvascular design Barrier type: Pillars, Distance between pillars: 50 μm, Pillar Diameter: 10 μm, Barrier height: 3 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Device depth: 100 μm. The SynRAM 3D Inflammation Model has been developed to study the entire inflammation pathway in a realistic and dynamic environment.
関連事項
LInk to Publications
application text
application text
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)