About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H17N5O2
CAS番号:
分子量:
371.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
色
white
溶解性
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
InChI Key
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140)
生物化学的/生理学的作用
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V5888-10MG:
V5888-VAR:
V5888-BULK:
V5888-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)