product name
4-ヒドロキシミダゾラム,
形状
solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to off-white
mp
186-187 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(C=CC=C1)=C1C2=NC(O)C3=CN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
InChI Key
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
UC431-10MG:
UC431-VAR:
UC431-BULK:
UC431-5MG:
試験成績書(COA)