クローン
U25.7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~126 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total extract of HEK-293T cells expressing USP25.
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP25(29761)
mouse ... Usp25(30940)
rat ... Usp25(304150)
詳細
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
U7883-200UL:
U7883-25UL:
U7883-VAR:
U7883-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)