物質
amber high-density polyethylene
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS2185-0032
キャパシティ
1000 mL
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perform short-term general purpose laboratory and field applications with Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure. These light-duty translucent bottles are a lightweight version of the original Nalgene bottle, bulk-packed for ultimate economy. Thinner-walled and more flexible than the Nalgene Lab Quality Bottles, they feature a wide mouth for easy filling and offer excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)