Merck
Z187879
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 500 mL
別名:
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
case of 48 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F10625-0007
ボトル 直径
72 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
Bottle with leakproof and sturdy, heavy-duty wall. Manufactured to strict DOT-2E specifications. Molded pour lip for easy, no-spill pour. Suitable for shipping.
法的情報
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z187879-1PAK4061832257464
Z187879-4PAK4061832257471