Merck
TMO5921-0060
Nalgene® petri dish rack
for 60 mm petri dishes, polycarbonate, 8 positions, case of 2 ea
別名:
dish holder, plastic rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polycarbonate
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene 5921-0060
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene Petri and Bioassay Dish Racks.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)