Merck
PD2004705
Millipore
シャーレ
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
物質
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
包装
pkg of 600 units ((4x150))
直径
47 mm
clear
入力
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
アプリケーション
bioburden testing
(Beverages, Water)
microbiology
適合性
(Membrane filtration)
輸送温度
ambient
詳細
シャーレ(47 mm)は、メンブレンろ過により捕捉された微生物を培養するための単回使用のプラスチック製使い捨て装置です。片手で開けられるように端が角張っており、容易に積み重ねることが可能で、培地の脱水を防ぐために蓋はぴったりフィットする用になっています。
アプリケーション
シャーレを用いて、メンブレンろ過により47 mmフィルターに捕捉された微生物を培養できます。乳製品、ビール、サイダー、清涼飲料水、ワイン、ボトル入り飲料水の産業における試験に使用されています。