物質
amber high-density polyethylene
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362004-9050
キャパシティ
15 mL
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)