物質
high-density polyethylene
rectangular bottle
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312009-0004
ボトルの容量
125 mL
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Protect light-sensitive liquids or dry materials from exposure with Thermo Scientific Nalgene Rectangular Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. Protection from UV light combines with a space-saving shape. Uniform high density polyethylene walls are resistant to splitting or puncturing and have a excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. Bottles offer a leakproof† sealing when used with opaque polypropylene Nalgene closures.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)