物質
natural low-density polyethylene
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312750-9125
キャパシティ
4 mL
容量
4 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Repeatedly carry out reliable routine dispensation with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dropper Bottles, made of low-density polyethylene. These bottles are to be used with Nalgene controlled dropper tips and closures.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)