Merck
B6930
Sigma-Aldrich
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 8 mL, natural bottle, assorted colors cap
別名:
bottle dropper, dropper bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene
natural bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (15)
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2752-9025
キャパシティ
8 mL
assorted colors cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
液浸油 for microscopy
Sigma-Aldrich
56822
液浸油