包装
case of 25 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 278616
詳細
Protect plate contents during short- and long-term storage of chemicals or compounds by using the flexible Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps with 96 indentations specifically desgined for the 96 wells in Thermo Scientific Nunc 1.0mL Polystyrene DeepWell Plates (278605 and 278606).
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)