包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 276000
色
natural
詳細
Protect all 96 wells during short-term or long-term storage of chemicals or compounds with a single device using Nunc™ 96-Well Cap Mats, which prevent contamination and evaporation of well contents.
特徴および利点
- Chemically resistant and
- Pierceable
- Can withstand low temperature to -80°C
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)