詳細
- 化学物質または化合物の短期または長期保存時にウェルの中身を保護します。
- 耐化学薬品性の突き刺し可能な熱可塑性エラストマーウェルキャップですので、化合物の保存に優れ、-80°Cまで対応可能です。
- シリコンキャップにはあらかじめスリットが入っていますので、ピペットチップやプローブをウェルの中に入れてもキャップを損傷することがありません。
- エチレン酢酸ビニル製のキャップマットによりポリスチレン製DeepWell™プレートを効果的に密閉できます。
- ピペットチップにより突き刺し可能
- シェアードウォール式でNunc PPプレートを密閉できる96ウェルキャップ
法的情報
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The PhotoKitAlysis Reaction Kit was designed to provide the best possible chance of finding good reaction conditions for cross-coupling reactions: pre-weighed base or base solution (provided), 10–20 mmol coupling partner (user supplied), 10 mmol aryl halide substrate (user supplied), Catalysts (user supplied), 6 solvents (toluene, DMA. THJF, n-butanol, MeOH, MeCN) (provided).
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
プロトコル
catalysis, KitAlysis, cross-coupling, Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Negishi, Heck , Sonagashira, Borylation, Ni/Pd co catalyst screen, Kitalysis-24PdCat, Palladium Precatalyst Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.