TMO140642
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
別名:
multidish membrane insert, treated membrane insert
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
おすすめの製品
物質
polycarbonate
無菌性
sterile
包装
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
メーカー/製品名
Nunc 140642
ポアサイズ
3.0 μm pore size
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)