安全性情報
T8700
Sigma-Aldrich
抗チロシンヒドロキシラーゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
別名:
Rabbit Anti-TYH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
使用法
sufficient for 10 blots
交差性
mammals
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:1,000
western blot: 1:1,000 using rat brain lysates of PC-12 cells stimulated by okadaic acid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
mouse ... Th(21823)
rat ... Th(25085)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼ(TH)は、ヒト染色体11p15にマッピングされている遺伝子にコードされています。THは4つの同一サブユニットで構成された四量体で、調節領域、触媒領域、および四量体化領域を特徴とします。THは、補基質としてチロシン、テトラヒドロビオプテリン(BH4)およびO2を、補因子としてFe2+を利用します。
免疫原
褐色細胞腫から精製されたSDS変性ラットチロシンヒドロキシラ-ゼ。
アプリケーション
ウサギで産生された抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体は、ウェスタンブロッティング分析および免疫組織染色で使用されています。
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫蛍光法(1 論文)
免疫組織化学(1 論文)
生物化学的/生理学的作用
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、神経伝達物質であるカテコールアミンの生合成において最初の律速段階、すなわちL-チロシンをL-ドーパに変換する段階を触媒します。L-フェニルアラニンによるTHの阻害は、フェニルケトン尿症において重要な役割を果たす可能性があり、ノルエピネフリンの合成を阻害すると考えられています。リン酸化によってTHの活性が調整されます。THの発現が低下すると、統合失調症やパーキンソン病 (PD) などのさまざまな神経精神病が生じます。
ターゲットの説明
チロシンヒドロキシラ-ゼ(TH)は、フェニルアラニンからド-パミンへの変換に関与しています。カテコ-ルアミン生合成経路の初期の律速段階を触媒します。
物理的形状
10mM HEPES溶液 100μL(pH 7.5, 150mM NaCl, 100μg/mL BSA, 50%グリセロ-ル含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T8700-1VL-PW:
T8700-1VL:
T8700-VAR:
T8700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cathy Cailotto et al.
PloS one, 9(1), e87785-e87785 (2014-02-04)
Electrical stimulation of the vagus nerve suppresses intestinal inflammation and normalizes gut motility in a mouse model of postoperative ileus. The exact anatomical interaction between the vagus nerve and the intestinal immune system remains however a matter of debate. In
Yanqin Wang et al.
PPAR research, 2017, 4089214-4089214 (2017-03-31)
The aim of the present study was to gain insight into the neuroprotection effects and mechanism of thiazolidinedione pioglitazone in both
Anne Grünewald et al.
Journal of neuroscience methods, 232, 143-149 (2014-06-01)
Respiratory chain (RC) deficiencies are found in primary mtDNA diseases. Focal RC defects are also associated with ageing and neurodegenerative disorders, e.g. in substantia nigra (SN) neurons from Parkinson's disease patients. In mitochondrial disease and ageing, mtDNA mutational loads vary
Chi-Lin Li et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (S. chinensis) is a well-known botanical medicine and nutritional supplement that has been shown to have potential effects on neurodegeneration. To investigate the potential neuroprotective effect of S. chinensis fruit extract, 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) was used to
Anne Grünewald et al.
Annals of neurology, 79(3), 366-378 (2015-11-26)
To determine the extent of respiratory chain abnormalities and investigate the contribution of mtDNA to the loss of respiratory chain complexes (CI-IV) in the substantia nigra (SN) of idiopathic Parkinson disease (IPD) patients at the single-neuron level. Multiple-label immunofluorescence was