抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JDR.3B8, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
bovine, pig, chicken, human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a chicken fibroblast extract or a chicken brain microtubule proteins preparation
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2b(291081) , Tubb2c(296554)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblot
- immunofluorescence technique
- immunohistochemistry.
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T8535-VAR:
T8535-25UL:
T8535-100UL:
T8535-.5ML:
T8535-BULK:
T8535-.2ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.