安全性情報
T6455
Sigma-Aldrich
Tris-HClバッファー、pH 10、10倍、抗原賦活剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
品質水準
pH
10
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
トリス塩酸バッファー、pH10、10倍、抗原賦活剤は、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織切片の熱処理による抗原賦活剤として、抗体による検出の前に使用されています。免疫組織化学(IHC)では、ホルマリンのような最も一般的に使用される固定化剤は、組織抗原(細胞、膜、および核)を本質的な架橋によってマスキングします。これは、IHCにおける染色を妨害します。FFPE切片におけるトリス塩酸バッファー、pH10、または他の抗原賦活溶液の使用は、抗体の組織抗原へのアクセスを改善します。
調製ノート
トリス塩酸バッファー、pH10、10倍、抗原賦活剤を10倍の水で希釈し、1倍試験溶液を調製してください。例えば、10 mLの10倍濃縮液を90 mLの水で希釈します。
保管および安定性
この製品は2~8℃で保存してください。沈殿を生じることがあるので凍結は避けてください。
その他情報
場合によりバッファーが黄色くなることがあります。これは防腐剤によるものでありバッファーの機能に悪影響を与えるものではありません。調製した1'トリス塩酸バッファー、pH10、使用溶液は、2~8℃で保存してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T6455-BULK:
T6455-VAR:
T6455-100ML-PW:
T6455-1000ML-PW:
T6455-1000ML:
T6455-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High expression of stromal PDGFRβ is associated with reduced benefit of tamoxifen in breast cancer.
Paulsson J, et al.
The journal of pathology. Clinical research, 3(1), 38-43 (2017)
S R Shi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 43(2), 193-201 (1995-02-01)
Antigen retrieval (AR) incorporating high-temperature microwave (MW) heating of tissue sections before immunostaining is a revolutionary technique that can unmask the antigens in formalin-fixed tissue sections, thus making them available for immunohistochemical staining. Although high temperature is believed to be
Hilde Ytre-Hauge Smeland et al.
BMC cancer, 19(1), 234-234 (2019-03-17)
Cancer progression is influenced by a pro-tumorigenic microenvironment. The aberrant tumor stroma with increased collagen deposition, contractile fibroblasts and dysfunctional vessels has a major impact on the interstitial fluid pressure (PIF) in most solid tumors. An increased tumor PIF is