製品名
モノクローナル抗τ(タウ)抗体 マウス宿主抗体, clone TAU-2, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TAU-2, monoclonal
分子量
antigen 55-62 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
monkey, bovine, chicken, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total bovine brain extract or an enriched microtubule protein preparation
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- in immunohistology
- in immunoblotting
- in dot blot
- in immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
T5530-VAR:
T5530-.5ML:
T5530-.2ML:
T5530-BULK:
資料
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Alzheimer's Disease