product name
DL-m-Tyrosine, crystalline
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
crystalline
色
off-white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: soluble
アプリケーション
detection
SMILES記法
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI Key
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3629-BULK:
T3629-1G:
T3629-5G:
T3629-100MG:
T3629-VAR:
T3629-500MG:
試験成績書(COA)