SML3708
L-Meta-tyrosine
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-Hydroxy-L-phenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, m-Tyr, meta-Tyrosine
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[N+H3][C@@H](Cc1cc(ccc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
JZKXXXDKRQWDET-QMMMGPOBSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3708-10MG:
SML3708-BULK:
SML3708-VAR:
SML3708-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)