Merck
T3580
Sigma-Aldrich
トヨカマイシン
≥98% (HPLC), from Streptomyces rimosus
別名:
4-アミノピロロ[2,3-d]ピリミジン-5-カルボニトリル7-(β-D-リボフラノシド), 7-デアザ-7-シアノアデノシン, NSC 63701, NSC 99843, Neuro 000027, ウナマイシンB, ベンギシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N5O4
CAS番号:
分子量:
291.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Streptomyces rimosus
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless
H2O: moderately soluble
aqueous acid: moderately soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cc(C#N)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
InChI Key
XOKJUSAYZUAMGJ-WOUKDFQISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
トヨカマイシンはStreptomyces属から分離されたヌクレオシド系抗生物質で、アデノシンの類似体です。トヨカマイシンは抗腫瘍性の抗生物質であり、様々な標的に対する活性を有しています。また、トヨカマイシンは哺乳動物細胞のRNA自己切断の強力なインヒビターです。さらに、細胞増殖の調節因子であるホスファチジルイノシトールキナーゼを阻害します。トヨカマイシンはオーキシンのシグナリングを阻害することも確認されています。オーキシン類は植物発達の調節において重大な役割を担う植物ホルモンであり、トヨカマイシンはオーキシン応答遺伝子の発現を特異的に阻害することが確認されています。
研究により、トヨカマイシンはトリペストウィルスの複製遮断に関係すると考えられています。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal TransductionのAdenosine Receptorsのページに取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
調製ノート
トヨカマイシンは 0.90 - 1.10 mg/mlの範囲でDMSOに溶けて無色透明な溶液を生成します。酸性溶液にも溶け、水やメタノール、エタノールにもある程度まで溶解します。DMSO中に溶解して調製した溶液は10倍まで水で希釈することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T3580-BULK:
T3580-10MG-PW:
T3580-10MG:4548173320656
T3580-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yosuke Kurihara et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 25(10), 1272-1276 (2002-10-24)
We constructed an assay system of a luciferase reporter with p16/lNK4a gene transcriptional regulatory domain to identify p16-inducing substances, and found toyocamycin to induce gene expression from the screening of culture fluids of Streptomyces. Toyocamycin is a nucleoside analog, and
E Gunic et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(1), 163-170 (2001-02-24)
Toyocamycin and some analogues have shown potent antitumor activities; however, none of them could be used clinically primarily owing to their cytotoxicity to normal human cells. In order to overcome the weakness of these nucleoside analogues, substitution of a variety
Carolina Agop-Nersesian et al.
International journal for parasitology, 38(6), 673-681 (2007-12-08)
The ability to control expression of a specific gene is a prerequisite to understand the function of essential genes. Many gene regulation systems operate on the transcriptional level by employing heterologous cis- and trans-acting elements. Recently, novel approaches employing autocatalytic
Laising Yen et al.
Nature, 431(7007), 471-476 (2004-09-24)
Recent studies on the control of specific metabolic pathways in bacteria have documented the existence of entirely RNA-based mechanisms for controlling gene expression. These mechanisms involve the modulation of translation, transcription termination or RNA self-cleavage through the direct interaction of
Frank Seela et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 65(Pt 9), o431-o434 (2009-09-04)
The title compound [systematic name: 4-amino-5-cyano-1-(beta-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine hemihydrate], C(12)H(13)N(5)O(4).0.5H(2)O, is a regioisomer of toyocamycin with the ribofuranosyl residue attached to the pyrimidine moiety of the heterocycle. This analogue exhibits a syn glycosylic bond conformation with a chi torsion angle of 57.51
資料
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.