Merck
T1886
Sigma-Aldrich
トリプシンインヒビター ニワトリ卵白由来
Type IV-O, Purified Ovoinhibitor
別名:
オボムコイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
タイプ
Type IV-O
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オボムコイドまたはトリプシンインヒビターは、大部分の鳥類の卵白に豊富に存在するタンパク質です。鶏卵タンパク質は、約186個のアミノ酸残基からなり、高度にグルコシル化されています。3つのタンデムドメインはそれぞれ、膵臓トリプシンインヒビターと相同です。極めて免疫原性が高く、おそらく卵アレルギーの大部分の症例の原因であると考えられます。
単位の定義
1トリプシンユニットは、BAEEを基質として用いる場合、pH 7.6、25°C、1分間に、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応液量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
調製ノート
Prepared from Type II-O using method C of Tomimatsu, Y., et al., Arch. Biochem. Biophys., 115, 536 (1966).
アナリシスノート
Protein determined by biuret.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1886-25MG:
T1886-10MG:
T1886-1MG:
T1886-5MG:
T1886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)