Merck
T1331
Sigma-Aldrich
Tat-Beclin 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Gly-Gly-Thr-Asn-Val-Phe-Asn-Ala-Thr-Phe-Glu-Ile-Trp-His-Asp-Gly-Glu-Phe-Gly-Thr
CAS番号:
分子量:
3741.10
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
TAT-BECLIN-1(オートファジー活性化因子)ペプチドは、HIV-1 Tatタンパク質導入ドメインに結合したオートファジータンパク質、ベクリン1の領域に由来します。ペプチドには、Tatタンパク質伝達ドメインに由来するN末端に11アミノ酸、C末端にベクリン1に由来する18アミノ酸(267~284 aa)およびGGリンカーが含まれています。
生物化学的/生理学的作用
TAT-BECLIN-1(オートファジーアクチベーター)ペプチドは、ポリグルタミン凝集体の蓄積と病原体の複製をin vitroで低減します。このペプチドは、さまざまなウイルスに感染したマウスの死亡率を低下させることもわかっています。TAT-BECLIN-1ペプチドは、オートファジーを介して細胞死を刺激すると予測されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of a candidate therapeutic autophagy-inducing peptide.
Shoji-Kawata S, et al.
Nature, 494(7436), 201-201 (2013)
Autosis is a Na+, K+-ATPase?regulated form of cell death triggered by autophagy-inducing peptides, starvation, and hypoxia?ischemia.
Liu Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(51), 20364-20371 (2013)