精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr119)
遺伝子情報
human ... BECN1(8678)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス・癌
アポトーシス-追加
品質
ウェスタンブロッティング:5 µg/mLで使用、10 µgのヒト前立腺腫瘍組織ライセートを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ヒト前立腺腫瘍組織ライセート。
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC118:
試験成績書(COA)
資料
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.