由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
mouse
テクニック
capture ELISA: suitable
flow cytometry: 5-25 μg/mL
indirect immunofluorescence: 15 μg/mL using mouse cells and tissues
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tnf(21926)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0938-VAR:
T0938-.1MG-PW:
T0938-BULK:
T0938-.1MG:
試験成績書(COA)