Merck
T0647
Sigma-Aldrich
TAPS ナトリウム塩
≥99% (titration)
別名:
N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸 ナトリウム-カリウム塩, [(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム-カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16NNaO6S
CAS番号:
分子量:
265.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
不純物
≤1% water content (Karl Fischer)
有効pH範囲
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
微量陽イオン
Pb: ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid (TAPS) is a zwitterionic ionic buffer that is widely used in capillary electrophoresis. As one of the key biological buffers, it maintains the required pH of the medium and exhibits various properties such as high water soluble, highly inert, and stable nature and extremely low absorbance of ultraviolet-visible (UV-vis) light. TAPS buffer also aids in stabilizing lysozyme against thermal denaturation. It is widely used in biology and biochemistry.
アプリケーション
TAPS sodium salt has been used along with filtered natural sea water (FSW) to stain live or fixed embryos.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0647-BULK:
T0647-500G:
T0647-VAR:
T0647-25G:
T0647-100G:
T0647-BULK-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
TAPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T9269
TAPSO
ビシン ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
ビシン
CAPSO ≥99% anhydrous basis (titration)
Sigma-Aldrich
C2278
CAPSO
Buffer Standards for the Physiological pH of the Zwitterionic Compound, TAPS, From 5 to 55? C
Roy L N, et al.
Journal of Solution Chemistry, 35, 551-566 (2006)