Merck
T0576
Sigma-Aldrich
タウ-441 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
Human Tau Protein, Tau Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
45.9 kDa
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
タウ-441ヒト(組み換え体)は、タウのアイソフォームであるバリアント2N4Rで、4つの微小管結合リピート(R)と2つのアミノ末端インサート(N)を持っています。タウは、ニューロン微小管関連タンパク質の1ファミリーです。リンタンパク質であるタウは、成熟したニューロンの重要な微小管関連タンパク質(MAP)と考えられています。2N4Rタウは、441アミノ酸(tau441)で構成され、最大サイズのヒト脳タウと見なされています。ヒト脳の場合、タウは6つの分子アイソフォームで存在します。
微小管結合タンパク質タウ(MAPT)遺伝子はヒト染色体17q21.3に位置しています。ニューロン中、より厳密には軸索中で発現します。
アプリケーション
タウ-441ヒトは、グリア細胞で認められるミトコンドリア輸送速度に与える影響を研究するために使用されています。
ヒトTau-441は、アルツハイマー病の神経病理学的変化に対するタウタンパク質の影響を調べるために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
タウは、通常の生理的条件下でニューロンの微小管の集合を促進し、安定化させます。
微小管結合タンパク質タウ(MAPT)は、微小管構造の構築と維持において重要な役割を果たします。MAPTの発現喪失により、発達遅延と学習障害が引き起こされます。このタンパク質は、アルツハイマー病(AD)の発病と関連付けられています。
タウのアイソフォ-ム、2N4Rバリアントで、4つの微小管が結合した繰り返し体(R)、およびN末端に2つの挿入断片(N) を有しています。
再構成
凍結乾燥品(MES, pH 6.8, NaCl, EGTA含有)。水で復元するとタンパク質濃度1 mg/mL、約50mM MESバッファ-溶液(pH 6.8, 100 mM NaCl, 0.5 mM EGTA含有)になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0576-BULK:
T0576-VAR:
T0576-50UG:
T0576-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tau in Alzheimer Disease and Related Tauopathies
Iqbal K, et al.
Current Alzheimer Research, 7(8), 656-656 (2010)
The H1c haplotype at the MAPT locus is associated with Alzheimer's disease
A. J. Myers
Human Molecular Genetics, 14 (2005)
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21. 3 is associated with developmental delay and learning disability
Shaw-Smith, Charles, et al
Nature Genetics, 38 (2006)
Seed-competent HMW tau species accumulates in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease mouse model and human patients
Shuko Takeda
Annals of Neurology (2016)
Preliminary study of effect of exogenous tau-441 on mitochondrial transport in glia.
Morgan MX
wheaton journal of neurobiology research (2017)
資料
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Alzheimer's Disease