安全性情報
SRP8032
Sigma-Aldrich
IL-1 Receptor Type I (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
別名:
Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type I, RI, Serpin F1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~80 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1R1(3554)
詳細
IL-1RI is the receptor for interleukin-1 alpha (IL-1A), beta (IL-1B), and interleukin-1 receptor antagonist protein (IL-1RA). Binding to the agonist leads to the activation of NF-kappaB. Signaling involves formation of a ternary complex containing IL1RAP, leading the activation of TOLLIP, MYD88, and IRAK1 or IRAK2.
物理的形状
凍結乾燥品(PBS)。
再構成
Reconstitute with 50 μL deionized water.
その他情報
Human IL-1RI (interleukin-1 receptor type I) (aa 21-336) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP8032-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)