安全性情報
SRP6300
Sigma-Aldrich
アポリポタンパク質A-II ヒト血漿由来
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
APOA2, Apo-AII, ApoA-II, アポリポタンパク質A-II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human plasma
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
17.4 kDa
包装
pkg of 500 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ApoA2(336)
詳細
APOA2は脂質との関係により、HDL構造を安定化し、HDL代謝において役割を果たします。APOA2は、高比重リポタンパク質粒子の中で2番目に豊富なタンパク質です。HDL中のApo Aの25%はApo AIIです。APOA2は、モノマー、ホモダイマー、またはアポリポタンパク質Dとのヘテロダイマーとして血漿中に局在します。APOA2遺伝子が欠損すると、アポリポ蛋白A-II欠損症または高コレステロール血症を引き起こす可能性があります。通常の血漿中のApo AIIのレベルは、30~50 mg/100 mLの範囲です。本タンパク質の生理学的役割は不明です。しかし、アルコールを消費すると、Apo AIIレベルが上昇します。
物理的形状
10 mM NH4HCO3(pH7.4)中で凍結されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6300-500UG:
試験成績書(COA)